Documenti fondamentali
A9346
Sigma-Aldrich
Acetyl-Cys(dodecyl) chloromethyl ketone
≥90% (HPLC), solid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34ClNO2S
Peso molecolare:
363.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCSC[C@H](NC(C)=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C18H34ClNO2S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-15-17(18(22)14-19)20-16(2)21/h17H,3-15H2,1-2H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
BJFZFJUPCKFQRI-KRWDZBQOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potent cytotoxic chloromethylketone against acute lymphoblastic leukemia cell lines
Potent cytotoxic chloromethylketone against human-lineage and T-lineage acute lymphoblastic leukemia cell lines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)