Documenti
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Forma fisica
solid
Colore
slightly yellow
Solubilità
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Anticonvulsant
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3