Vai a
A9150
Lacto-N-biose
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→3)-D-GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)CO
Biochem/physiol Actions
A disaccharide involved in the expression of Lewis blood group antigens. Possibly of interest as a lectin inhibitor.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)