A9102
AH13205
≥98% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
trans-2-(4-(1-Hydroxyhexyl)phenyl-5-oxocyclopentaneheptanoic acid
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(O)c1ccc(cc1)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H36O4/c1-2-3-6-10-22(25)19-14-12-18(13-15-19)20-16-17-23(26)21(20)9-7-4-5-8-11-24(27)28/h12-15,20-22,25H,2-11,16-17H2,1H3,(H,27,28)/t20-,21-,22?/m1/s1
XMQKDOCUWFCMEJ-JAZPPYFYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3