Vai a
A9043
S-Acetylthioglycolic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl (acetylthio)acetate, N-Succinimidyl S-acetylthioglycolate, S-Acetylthioglycolic acid NHS ester, SATA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 45.40
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 142.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7815491
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
CHF 45.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiolating reagent for primary amines; thiol can be deprotected under mild conditions. Typically, couples initially to a molecule containing primary amine by amide bond buffered at pH 7.5. Deprotection may be accomplished with 0.05 M hydroxylamine at neutral pH. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
Other Notes
Note that the ester couples very efficiently to primary amines compared to other thiolating reagents. In addition, this reagent will neutralize original amine positive charge.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
55156M9794B3295
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98%
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMF: 25 mg/mL
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. The product impurities are not identified or quantified. Please see the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/457/256/A9043-BULK________SIGMA____.pdf.