A8406
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3ClFN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?