Vai a
A8231
AGK2
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-Cyano-3-[5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl]-N-5-quinolinyl-2-propenamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 148.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 584.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H13Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 148.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(\C=C(/C#N)C(=O)Nc3cccc4ncccc34)o2
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
InChI key
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Application
AGK2 is a SIRT2 inhibitor. AGK2 has been used in a study to determine that SIRT2 inhibition induces cell death and decreases the intracellular ATP level. AGK2 also rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models.
Biochem/physiol Actions
AGK2 is a SIRT2 inhibitor. AGK2 rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models. IC50 for SIRT2 = 3.5 uM. AGK2 is >15-fold more selective for SIRT2 than SIRT1 and SIRT3. AGK2 may be the most selective SIRT2 inhibitor available.
AGK2 is a SIRT2 inhibitor; rescues dopamine neurons from α-synuclein toxicity in Parkinson′s disease models.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2951SML1339SML0369
AGK2 ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A8231
AGK2
SGC-CK2-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2951
SGC-CK2-1
AR420626 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1339
AR420626
CID-2011756 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0369
CID-2011756
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AGK2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)