Documenti fondamentali
A8127
Sigma-Aldrich
DL-Alanine hydroxamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(N)C(=O)NO