Merck
A8027
L-Aspartic acid α-(β-naphthylamide)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-243-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)