Vai a
A7772
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N6O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.38
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
InChI key
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1650A8054H6886
description
-
description
powder
description
NMDA receptor antagonist
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)