Merck
A7712
Amyloid β-Protein Fragment 1-43
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C207H318N56O62S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4615.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Primary constituent of Alzheimer′s senile plaques and cerebrovascular deposits.
Primary constituent of senile plaques and cerebrovascular deposits in Alzheimer′s disease and Down′s syndrome
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)