A7674
Anti-AOP1 antibody, Mouse monoclonal
clone AOP-38, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Antioxidant-like Protein 1, Anti-PRDX3, Anti-Peroxiredoxin 3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AOP-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25 kDa
Reattività contro le specie
monkey, chicken, canine, rat, human, mouse, hamster
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia, Jurkat, cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX3(10935)
mouse ... Prdx3(11757)
rat ... Prdx3(64371)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)