Documenti fondamentali
A7361
Sigma-Aldrich
2R, 4R-APDC monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-amino-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: ≥2 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
Applicazioni
2R,4R-APDC is a Group II mGluR metabotropic glutamate receptor agonist.
Azioni biochim/fisiol
2R,4R-APDC is a Group II mGluR metabotropic glutamate receptor.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Ti serve un CdA esemplificativo?
Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.