Documenti fondamentali
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
Sinonimo/i:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Beilstein:
105104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioXtra
Impurezze
<0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4761 (lit.)
P. ebollizione
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)