Merck
A7169
Avidin–TRITC Conjugate
buffered aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
conjugate
TRITC conjugate
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100
storage temp.
−20°C
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, containing 10% (v/v) 0.5 M carbonate buffer, pH 9.5 and 15 mM sodium azide.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)