Merck
A7075
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C210H315N57O57S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4582.16
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
rat
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless, water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Biochem/physiol Actions
Stimulates synthesis and secretion of glucocorticoids by adrenal cortex.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)