Documenti fondamentali
A7061
Sigma-Aldrich
5β-Androstane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide) disodium salt
Sinonimo/i:
Etiocholane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide)
About This Item
Formula condensata:
C26H36O11Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na].CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(O)(C(O)=O)C4(C)CC(=O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C26H38O11.Na.H/c1-24-7-5-12(36-22-19(30)17(28)18(29)20(37-22)21(31)32)9-11(24)3-4-13-14-6-8-26(35,23(33)34)25(14,2)10-15(27)16(13)24;;/h11-14,16-20,22,28-30,35H,3-10H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34);;
KNMXCTWKUXBAPR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3