Vai a
A6936
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 3′-SLN, 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H42N2O19 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
674.60 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(OC2(CC(O)C(NC(C)=O)C(O2)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)
InChI key
RGZDLTASXRMKKF-UHFFFAOYSA-N
Application
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine is a glycan component of O-gylcopeptides. 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine can be used to make an avian receptor analogue glycoprobe to study the binding of influenza viruses such as the North American lineage subtype H7N2 virus A/New York/107/2003 (NY107). 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine is used as a reference material in the analysis of milk oligosaccharides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8556S4001G9534
description
≥95%
description
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)