Key Documents
A6854
Sigma-Aldrich
AF12198
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C96H123N19O22
Numero CAS:
Peso molecolare:
1895.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
PM
1895.12
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
Azioni biochim/fisiol
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3