Merck
A6830
8-Azido-cyclic adenosine diphosphate-ribose
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Cyclic adenosine diphosphate-ribose 8-azide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20N8O13P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2Nc3ncnc4[n@@H]([C@@H]5O[C@H](COP(=O)(OC[C@H]1O2)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O)c(N=[N+]=[N-])nc34
Application
Photoaffinity label
Physical form
Lyophilized powder containing approx. 50% sodium chloride.
Other Notes
Analog of cyclic ADP-ribose
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of cyclic ADP-ribose antagonists and caged cyclic ADP-ribose.
T F Walseth et al.
Methods in enzymology, 280, 294-305 (1997-01-01)
T F Walseth et al.
The Journal of biological chemistry, 268(35), 26686-26691 (1993-12-15)
We have synthesized 8-azido-cyclic ADP-ribose (8N3-cADPR) and [32P]8-azido-cyclic ADP-ribose ([32P]8N3-cADPR) in order to characterize cyclic ADP-ribose-(cADPR) binding sites in sea urchin egg homogenates. 8N3-cADPR was an antagonist of cADPR since it did not induce Ca2+ release from egg microsomes but
T F Walseth et al.
Biochimica et biophysica acta, 1178(3), 235-242 (1993-09-13)
Cyclic ADP-ribose (cADPR) is a naturally-occurring metabolite of NAD+ that is as effective as inositol trisphosphate in mobilizing intracellular Ca2+. A series of analogs modified at the 8-position of the adenine group were synthesized for the investigation of the relationship
Contatta l'Assistenza Tecnica