Merck
A6563
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone
≥95% (TLC), solid
Sinonimo/i:
6-(Phenylamino)-5,8-quinolinedione, LY-83,583, LY83583
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
violet
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, methanol: 11 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChI key
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone inhibits soluble guanylate cyclase and cGMP production. 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone also blocks the release of intracellular Ca2+ and antigen-induced leukotrienes.
Biochem/physiol Actions
Blocks cGMP production; inhibits intracellular Ca2+ release; blocks the effects of nitric oxide. Inhibits antigen-induced leukotriene release.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)