Vai a
A6558
L-Aspartic acid potassium salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
Potassium L-aspartate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NH2)CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
214-226-4
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Aspartic acid potassium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
SMILES string
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
General description
L-aspartic acid is a non-essential amino acid.
Application
L-Aspartic acid potassium salt has been used:
  • to prepare perforated patch-clamp intracellular solution
  • in serum glutamate–oxaloacetate transaminase (SGOT) assay
  • as a component in an internal solution (IS) for mitoflash assay to detect mitochondrial flashes in permeabilized cells
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist.
Potassium aspartate is capable of preventing ventricular arrhythmia in ischemic rabbit heart by decreasing transmural repolarization dispersion (TDR).
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RES1457AB2129A5474
L-Aspartic acid
SAFC
A5474
L-Aspartic acid
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
powder
form
crystalline powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98.5%
color
white
color
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)