Merck
A6458
Acetonitrile solution
20% in H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
concentration
20% in H2O
density
0.782 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)