Merck
A6236
Agarose - TAE Blend 1.0%
Sinonimo/i:
Agarose - TAE Blend
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
storage temp.
room temp
General description
Agarose - TAE powder blends are a TAE buffer already mixed in with agarose at a 1X concentration. To use just add water, heat and pour the gel.
Preparation Note
Preparation Instructions
1. Weigh out 1.632 g of Agarose-TAE blend 1.0% into a beaker or flask.
2. Add 100 mL of deionized water.
3. Microwave or autoclave according to method of choice for agarose gel preparation.
4. Pour the gel.
5. Perform electrophoresis according to standard TAE procedures.
6. Stain gel according to standard practices and analyze results.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)