Documenti fondamentali
A621404-01
locA(bz)-CPG column
500 Å, extent of labeling: 0.2 μmol, configured for PerkinElmer 8900
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
0.2 μmol
Dimensione particelle
500 Å
Compatibilità
configured for PerkinElmer 8900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)