A5861
A-61603 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[5-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2yl)-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]methanesulphonamide hydrobromide
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Ideatore
Abbott
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Br.CS(=O)(=O)Nc1c(O)ccc2C(CCCc12)C3=NCCN3
InChI
1S/C14H19N3O3S.BrH.H2O/c1-21(19,20)17-13-10-3-2-4-11(14-15-7-8-16-14)9(10)5-6-12(13)18;;/h5-6,11,17-18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H;1H2
PRYXREGSOWDDDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3