Merck
A5846
Anemone Toxin II recombinant from Escherichia coli
>95%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
ATX II
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>95%
form
lyophilized powder
mol wt
4932
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Originally isolated from Anemonia sulcata
Voltage-gated sodium channel activator
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)