Merck
A5806
9-Amino-6-chloro-2-methoxyacridine
suitable for fluorescence, ≥95%
Sinonimo/i:
ACMA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95%
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C14H11ClN2O/c1-18-9-3-5-12-11(7-9)14(16)10-4-2-8(15)6-13(10)17-12/h2-7H,1H3,(H2,16,17)
InChI key
IHHSSHCBRVYGJX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)