Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29N3O3·2HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.43 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)c4ccccc4C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C24H29N3O3.2ClH.H2O/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
KWVGFMWBNZTADI-UHFFFAOYSA-N
Application
ARC 239 is a potent α-adrenoceptor blocking drug, competitively antagonizing pressor responses to adrenaline and inhibiting pressor responses to noradrenaline, phenylephrine, tyramine, and dimethylphenylpiperazinium.
Biochem/physiol Actions
ARC 239 is a selective α-2B adrenergic blocker.
ARC 239 is a selective α-2B adrenergic blocker. Although ARC-239, like prazosin, also has some alpha-1 antagonist activity, it is used most commomly to differentiate alpha-2A/D from alpha-2B and alpha-2C subtypes rather than for any alpha-1 inhibition..
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?