Vai a
A5730
Abz-SDK(Dnp)P-OH
≥91% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
o-aminobenzoic acid-Ser-Asp-Lys(DNP)Pro-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 281.00
CHF 238.85
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H38N8O13 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
730.68 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥91% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 238.85
Prezzo di listinoCHF 281.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥91% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C31H38N8O13.C2HF3O2/c32-19-7-2-1-6-18(19)27(43)36-23(16-40)29(45)35-22(15-26(41)42)28(44)34-21(30(46)37-13-5-9-24(37)31(47)48)8-3-4-12-33-20-11-10-17(38(49)50)14-25(20)39(51)52;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,10-11,14,21-24,33,40H,3-5,8-9,12-13,15-16,32H2,(H,34,44)(H,35,45)(H,36,43)(H,41,42)(H,47,48);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI key
IFSUGURCQHMSJS-JPIABUGISA-N
Application
Abz-SDK(Dnp)P-OH trifluoroacetate is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate that specifically binds to the N domain of ACE. Abz-SDK(Dnp)P-OH has been used to study tipifarnib-induced apoptosis in acute myeloid leukemia and multiple myeloma cells.
Biochem/physiol Actions
Abz-SDK(Dnp)P-OH is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate specific for the N domain for real time fluorescent assay (ACE, Peptidyl Dipeptidase, Kininase II, E.C. 3.4.15.1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4980A5855W3020
Abz-LFK(Dnp)-OH ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH
form
lyophilized powder
form
film
form
film
form
powder
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)