Documenti fondamentali
A5727
Sigma-Aldrich
N-[(4S)-4-amino-5-[(2-aminoethyl)amino]pentyl]-N′-nitroguanidine tris(trifluoroacetate) salt
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-(4S)-(4-amino-5-[aminoethyl]aminopentyl)-N′-nitroguanidine tris(trifluoroacetate) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24N7O8F9
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NCCNC[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H21N7O2.3C2HF3O2/c9-3-5-12-6-7(10)2-1-4-13-8(11)14-15(16)17;3*3-2(4,5)1(6)7/h7,12H,1-6,9-10H2,(H3,11,13,14);3*(H,6,7)/t7-;;;/m0.../s1
NYWNMNBIORWOSQ-QTPLPEIMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective inhibitor of nNOS (neuronal nitric oxide synthase).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anne-Marie Pelletier et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 298(6), G896-G907 (2010-03-27)
Hyperplasia of smooth muscle contributes to the thickening of the intestinal wall that is characteristic of inflammation, but the mechanisms of growth control are unknown. Nitric oxide (NO) from enteric neurons expressing neuronal NO synthase (nNOS) might normally inhibit intestinal