Vai a
A5402
L-2-Amino-3-guanidinopropionic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
L-α-Amino-β-guanidinopropionic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-044-0
Beilstein/REAXYS Number:
6317820
MDL number:
assay
≥97.5% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N4O2.ClH/c5-2(3(9)10)1-8-4(6)7;/h2H,1,5H2,(H,9,10)(H4,6,7,8);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
ZOXYHKHLLCDEAX-DKWTVANSSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)