A5157
DL-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
~95%
Sinonimo/i:
AP-7
About This Item
Saggio
~95%
Stringa SMILE
NC(CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H16NO5P/c8-6(7(9)10)4-2-1-3-5-14(11,12)13/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)(H2,11,12,13)
MYDMWESTDPJANS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3