Vai a
A5111
ABT-724 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[4-(2-Pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 342.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N5 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 342.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >30 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.C1CN(CCN1Cc2nc3ccccc3[nH]2)c4ccccn4
InChI
1S/C17H19N5.3ClH/c1-2-6-15-14(5-1)19-16(20-15)13-21-9-11-22(12-10-21)17-7-3-4-8-18-17;;;/h1-8H,9-13H2,(H,19,20);3*1H
InChI key
AZFUVPBLKQGSRI-UHFFFAOYSA-N
Application
ABT-724 is a dopamine D4 receptor agonist. ABT-724 has been used in the study of impulsive behavior and penile erection in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1332SML2154PZ0159
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)