Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChI key
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?