Passa al contenuto
A4895
Acid Black 48
practical grade
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Colour Index Number:
65005
EC Number:
215-518-4
UNSPSC Code:
12171500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
practical grade
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)