Merck
A4814
LS-Tetrasaccharide c sodium salt
from human milk, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Neu5Ac-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, LST c, N-Acetylneuraminyl-lacto-N-neo-tetraose c sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C37H61N2O29Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
1020.87
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human milk
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)