A4687
Amiprilose hydrochloride
Sinonimo/i:
1,2-O-Isopropylidene-3-O-[3′-(N,N-dimethylamino)propyl]-α-D-glucofuranose hydrochloride
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H][C@@]1(O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1OCCCN(C)C)[C@H](O)CO
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges