Passa al contenuto
A4564
LS-Tetra saccharide a
from human milk
Sinonimo/i:
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H62N2O29
Numero CAS:
Peso molecolare:
998.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)