Merck
A4536
N-Acetyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.58
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Application
Used in studies on the structural requirements and specificity of synthetic peptide chemoattractants.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)