Documenti fondamentali
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
Sinonimo/i:
Arachidic acid myristyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H68O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)