A4469
Monoclonal Anti-ACTR/AIB1 antibody produced in mouse
clone AX 15, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AX 15, monoclonal
PM
antigen 150 kDa
contiene
0.035% sodium azide
30% glycerol
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 15 μL using 500 μg of a BG-1 ovarian cell RIPA lysate.
western blot (chemiluminescent): 1:500 using RIPA lysates of BG-1 ovarian cancer cells
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOA3(8202)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico