Vai a
A4438
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt
>98% (TLC)
Sinonimo/i:
Acetaminophen glucuronide, Paracetamol glucuronide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H16NO8Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
impurities
<6% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
Application
Acetaminophen glucuronide (AA-Gluc) is used as a reference material in procedures that analyse urine and plasma for acetaminophen metabolites to indicate hepatotoxicity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4532R2886G7396
description
>98% (TLC)
description
≥98%
description
≥90%
description
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥90%
assay
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)