Merck
A4326
Arylamine acetyltransferase from pigeon liver
lyophilized powder, ~0.5 units/mg protein
Sinonimo/i:
NAT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero CE:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
pigeon liver
form
lyophilized powder
specific activity
~0.5 units/mg protein
composition
Protein, ~10% biuret
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Contains sucrose as a stabilizer.
Other Notes
One unit will acetylate 1.0 nanomole of p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)