Merck
A4316
Anantin from Streptomyces coerulescens
≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C90H111N21O24
Numero CAS:
Peso molecolare:
1870.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at atrial natriuretic peptide NPR-A receptors.
Other Notes
A cyclic peptide
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)