A4278
Alizarin Violet R
Sinonimo/i:
Acid Violet 34
About This Item
Formula condensata:
C28H20N2O8S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.58
Colour Index:
61710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~60%
Stringa SMILE
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)