Documenti fondamentali
A4183
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein B amide fragment 3358-3372
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thr-Arg-Leu-Thr-Arg-Lys-Arg-Gly-Leu-Lys-Leu-Ala-Thr-Ala-Leu-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C74H141N27O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1697.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(N)=O
Informazioni sul gene
human ... APOB(338)
Azioni biochim/fisiol
Anti-proliferative peptide
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A D Cardin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 154(2), 741-745 (1988-07-29)
Apolipoproteins B and E of the human plasma lipoproteins are known inhibitors of lymphocyte proliferation. In this report, two synthetic peptide amides, apoB3358-3372 and apoE141-155, showed a dose-dependent inhibition of both the murine mixed lymphocyte culture reaction and the anti-T3