Passa al contenuto
A4159
L-Asparagine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
L-Asparagine is used in cell culture media and is a component of MEM non-essential amino acids solution. L-Asparagine has been shown to enhance ornithine decarboxylase activity in cultured human colon adenocarcinoma Caco-2 cells and in cultured IEC-6 intestinal epithelial cells. Spore germination in Bacillus subtilis has been increased in the presence of L-asparagine.
An isoxazoline RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist has been prepared by chiral synthesis with L-asparagine as a starting material. L-Asparagine has been utilized in the synthesis of 4-azalysine building blocks for application to combinatorial chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)