Documenti fondamentali
A4146
Sigma-Aldrich
Alizarin Yellow R sodium salt
Sinonimo/i:
Mordant orange 1, Mordant yellow 3R
About This Item
Colour Index:
14030
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~65%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)