Merck
A4140
Aequorin from jellyfish (Aequorea sp.)
Type III, solid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Aequorea sp.
type
Type III
form
solid
usage
 mg solid sufficient for ~200 calcium assays
composition
Protein, ~0.5% Bradford
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
General description
Apoaequorin has a mol. wt. approx. 22 kDa, and contains a molecule of coelenterazine hydroperoxide as the chromophoric prosthetic group. Upon binding Ca2+, aequorin decomposes to apoaequorin, coelenteramide, and CO2, and emits light.
Package sizes are based on total solids content
Biochem/physiol Actions
A bioluminescent protein; can be used to measure physiological levels of calcium in serum and subcellular organelles down to 10 μM.
Physical form
Contains buffer salts consisting mainly of sodium EDTA, pH 7.5
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)